Merck
698113
Sigma-Aldrich
3-溴苯基硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
96%
别名:
2-(3-溴苯基)-6-甲基-1,3,6,2-二氧氮杂硼烷-4,8-二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H11BBrNO4
分子量:
311.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
96%
形狀
powder
mp
237-242 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(Br)c2
InChI
1S/C11H11BBrNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-3-2-4-9(13)5-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI 密鑰
OTMWVBFJNBHZLV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3