Merck
697613
Sigma-Aldrich
苯基硫五氟化物
别名:
五氟化(苯基)硫
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5F5S
CAS号:
分子量:
204.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
折射率
n20/D 1.435
密度
1.496 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
FS(F)(F)(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5F5S/c7-12(8,9,10,11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
DMNYFEWFSFTYEL-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
109.9 °F
闪点(°C)
43.3 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)