Merck
697214
Sigma-Aldrich
1,3-二氯-6-氟异喹啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H4Cl2FN
分子量:
216.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
needles
mp
131-133 °C
官能基
chloro
fluoro
SMILES 字串
Fc1ccc2c(Cl)nc(Cl)cc2c1
InChI
1S/C9H4Cl2FN/c10-8-4-5-3-6(12)1-2-7(5)9(11)13-8/h1-4H
InChI 密鑰
BDAYBRFYRZTMGQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)