Merck
697184
Sigma-Aldrich
5-溴-2-羟基苯甲腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4BrNO
CAS号:
分子量:
198.02
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
158-163 °C
官能团
bromo
nitrile
SMILES字符串
Oc1ccc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,10H
InChI key
PVCONXMDUZOPJH-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)