Merck
697028
Sigma-Aldrich
3-(4-溴苯基)异噁唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6BrNO
CAS号:
分子量:
224.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
99-104 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)-c2ccon2
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-12-11-9/h1-6H
InChI 密鑰
BZZNOXIJKCPQNF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)