powder
mp
124-129 °C
官能基
aldehyde
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C=O)c2cccnc12
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)18-12(17)15-7-9(8-16)10-5-4-6-14-11(10)15/h4-8H,1-3H3
InChI 密鑰
GFZQRKMUXOECFL-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves