Merck
696609
Sigma-Aldrich
4-甲基噻吩-2-硼酸频哪醇酯
97%
别名:
2-(4-甲基-2-噻吩基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷, 4-甲基-2-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)噻吩, 4-甲基-2-噻吩基硼酸频哪醇酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H17BO2S
分子量:
224.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
liquid
mp
26-31 °C
SMILES 字串
Cc1csc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO2S/c1-8-6-9(15-7-8)12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h6-7H,1-5H3
InChI 密鑰
FNRMPXJVCSMVMA-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C