Merck
696382
Sigma-Aldrich
3-氯-2-甲氧基苯甲酸
97%
别名:
3-氯邻茴香酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(OCH3)CO2H
CAS号:
分子量:
186.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
118-123 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1c(Cl)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
NKVUYEGKHRDEBB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves