Merck
696161
Sigma-Aldrich
4-硝基-1H-吡唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H3N3O2
CAS号:
分子量:
113.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
160-164 °C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-5-2-3/h1-2H,(H,4,5)
InChI 密鑰
XORHNJQEWQGXCN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves