Merck
695750
Sigma-Aldrich
(5-溴-2-氟苯甲酰基)乙酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H10BrFO3
分子量:
289.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
powder
mp
34-39 °C
官能团
bromo
ester
fluoro
ketone
SMILES字符串
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C11H10BrFO3/c1-2-16-11(15)6-10(14)8-5-7(12)3-4-9(8)13/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI key
XODIHCQWLRSGQI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)