About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H11FO3
CAS号:
分子量:
246.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
97-101 °C
官能团
carboxylic acid
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)Cc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C14H11FO3/c15-11-3-7-13(8-4-11)18-12-5-1-10(2-6-12)9-14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChI key
VMMSFFIABDLZIP-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3