Merck
695181
Sigma-Aldrich
双(2,2-二甲基丙酸)(4-甲苯基)双[三[4-(三氟甲基)苯基]膦]铑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C59H49F18O4P2Rh
分子量:
1328.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
powder
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
204-206 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)[Rh](OC(=O)C(C)(C)C)OC(=O)C(C)(C)C.FC(F)(F)c2ccc(cc2)P(c3ccc(cc3)C(F)(F)F)c4ccc(cc4)C(F)(F)F.FC(F)(F)c5ccc(cc5)P(c6ccc(cc6)C(F)(F)F)c7ccc(cc7)C(F)(F)F
InChI
1S/2C21H12F9P.C7H7.2C5H10O2.Rh/c2*22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30;1-7-5-3-2-4-6-7;2*1-5(2,3)4(6)7;/h2*1-12H;3-6H,1H3;2*1-3H3,(H,6,7);/q;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
XAQKQHIYPBKBNW-UHFFFAOYSA-L
一般說明
用于无保护吲哚和吡咯烷的高度选择性 C-芳基化的催化剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)