Merck
69503
Sigma-Aldrich
甲基三丙基氢氧化铵 溶液
~20% in H2O (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2)3N(OH)CH3
分子量:
175.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
濃度
~20% in H2O (T)
SMILES 字串
[OH-].CCC[N+](C)(CCC)CCC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)