Merck
69465
Sigma-Aldrich
二甲氧基甲基(3,3,3-三氟丙基)硅
≥97.0% (GC)
别名:
3,3,3-三氟丙基甲基二甲氧基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13F3O2Si
CAS号:
分子量:
202.25
Beilstein:
1753237
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.358
密度
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
CO[Si](C)(CCC(F)(F)F)OC
InChI
1S/C6H13F3O2Si/c1-10-12(3,11-2)5-4-6(7,8)9/h4-5H2,1-3H3
InChI key
DIJRHOZMLZRNLM-UHFFFAOYSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
136.0 °F - closed cup
闪点(°C)
57.8 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1