Merck
694428
Sigma-Aldrich
3-氨基-5-甲氧基苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO3
CAS号:
分子量:
167.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
180-185 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
COc1cc(N)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-3-5(8(10)11)2-6(9)4-7/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
DBEMTZANGFGKMX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)