Merck
694363
Sigma-Aldrich
1-(三氟甲基)环丙烷-1-羧酸甲酯
95%
别名:
1-(三氟甲基)环丙烷-1-甲酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7F3O2
分子量:
168.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.373
密度
1.241 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COC(=O)C1(CC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-11-4(10)5(2-3-5)6(7,8)9/h2-3H2,1H3
InChI key
PAWUSHZXEZPDBE-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
90.0 °F
闪点(°C)
32.2 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)