Merck
693197
Sigma-Aldrich
(S)-Ru(OAc)2(T-BINAP)
别名:
二乙酸根[(S)-(-)-2,2′-双(二-对甲苯膦酰)-1,1′-联萘]钌(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C52H46O4P2Ru
分子量:
897.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
官能基
phosphine
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C48H40P2.2C2H4O2.Ru/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42;2*1-2(3)4;/h5-32H,1-4H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
InChI 密鑰
HXHQOYKBZFDKSM-UHFFFAOYSA-L
法律資訊
与 Takasago 合作销售,仅用于研究目的。日本注册号 1800526
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago