Merck
692344
Sigma-Aldrich
DPBP-双齿膦
95%
别名:
2,2′-双(二苯基磷)二苯酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H28OP2
分子量:
550.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
PubChem化学物质编号:
方案
95%
表单
solid
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
152-156 °C
官能团
phosphine
SMILES字符串
O=C(c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C37H28OP2/c38-37(33-25-13-15-27-35(33)39(29-17-5-1-6-18-29)30-19-7-2-8-20-30)34-26-14-16-28-36(34)40(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h1-28H
InChI key
RKNMFQXZZRUBQH-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for benzophenone-derived catalysts
法律信息
与 Takasago 联合销售,仅供研究之用。US7473793
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)