Merck
691933
Sigma-Aldrich
3-苄基-7-甲基腺嘌呤碘化物
85%, technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H14IN5
分子量:
367.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical grade
方案
85%
表单
solid
mp
257-263 °C
SMILES字符串
[I-].Cn1cnc2[n+](Cc3ccccc3)cnc(N)c12
InChI
1S/C13H13N5.HI/c1-17-8-16-13-11(17)12(14)15-9-18(13)7-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,8-9,14H,7H2,1H3;1H
InChI key
ICKPLUULYZQKGM-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)