化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.438
密度
0.995 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCOC(C)(OCC)N(N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H24N2O4/c1-7-15-11(6,16-8-2)13(12)9(14)17-10(3,4)5/h7-8,12H2,1-6H3
InChI 密鑰
CNGTWHVGDGACIE-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup