Merck
691755
Sigma-Aldrich
(S)-1-Z-4-氧代吡咯烷-2-羧酸
97%
别名:
1-Cbz-4-氧代-L-脯氨酸, Z-4-氧代-L-脯氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H13NO5
CAS号:
分子量:
263.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
光學活性
[α]22/D +6.0°, c = 1 in chloroform
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
98-102 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-6-11(12(16)17)14(7-10)13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2,(H,16,17)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
RPLLCMZOIFOBIF-NSHDSACASA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3