Merck
69171
Sigma-Aldrich
(±)-4-氯苯甘氨酸
≥98.0% (TLC)
别名:
(±)-α-氨基-4-氯苯基乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8ClNO2
CAS号:
分子量:
185.61
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (TLC)
表单
solid
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
NC(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
InChI key
QGJGBYXRJVIYGA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)