Merck
691054
Sigma-Aldrich
1,3-二羟基咪唑鎓双(三氟甲磺酰)亚胺
98%
别名:
(OH)2Im-NTf2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5F6N3O6S2
分子量:
381.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4275
適合性
complies for IR spectroscopy
SMILES 字串
On1cc[n+](O)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5N2O2.C2F6NO4S2/c6-4-1-2-5(7)3-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h1-3,6-7H;/q+1;-1
InChI 密鑰
SWVAEQIBLYMHDX-UHFFFAOYSA-N
應用
Ionic liquid and NHC precatalyst
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)