产品名称
(2S,3S)-3-(Boc-氨基)-2-甲基-3-(4-氯苯基)丙酸, ≥93.0% (HPLC)
方案
≥93.0% (HPLC)
表单
lumps
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@@H]([C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-9(13(18)19)12(10-5-7-11(16)8-6-10)17-14(20)21-15(2,3)4/h5-9,12H,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t9-,12-/m0/s1
InChI key
NGZGAVAHPCNQJR-CABZTGNLSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3