Merck
690589
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-甲基缬氨酸
99%, ≥98.5% (TLC)
别名:
α-Me-D-Val-OH, α-甲基-D-缬氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO2
CAS号:
分子量:
131.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.5% (TLC)
99%
形狀
powder
光學活性
[α]/D +3.5±0.5°, c = 1% in H2O
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
雜質
≤0.2% water
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)[C@@](C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)6(3,7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
GPYTYOMSQHBYTK-ZCFIWIBFSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)