跳转至内容
Merck

690376

Sigma-Aldrich

2-(3,4-Dihydroxy-phenyl)ethyl methyl carbonate

登录查看公司和协议定价


About This Item

经验公式(希尔记法):
C10H12O5
分子量:
212.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:

SMILES字符串

COC(=O)OCCc1ccc(O)c(O)c1

InChI

1S/C10H12O5/c1-14-10(13)15-5-4-7-2-3-8(11)9(12)6-7/h2-3,6,11-12H,4-5H2,1H3

InChI key

YUVJIRWJKNBBOI-UHFFFAOYSA-N


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持