跳转至内容
Merck
所有图片(1)

主要文件

690317

2-Bromocyclopentanone

登录查看公司和协议定价


About This Item

线性分子式:
BrC5H7(=O)
CAS号:
分子量:
163.01
Beilstein:
969986

历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持