About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7BrO
CAS号:
分子量:
223.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥98.5% (HPLC)
99%
表单
powder
官能团
bromo
SMILES字符串
Oc1cc2ccccc2cc1Br
InChI
1S/C10H7BrO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H
InChI key
PQVIOPAWVAOHOA-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)