Merck
689955
Sigma-Aldrich
1-溴-4,5-二甲氧基-2-硝基苯
99%
别名:
2-溴-4,5-二甲氧基硝基苯, 4-溴-5-硝基藜芦醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8BrNO4
CAS号:
分子量:
262.06
Beilstein:
2270367
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0% (HPLC)
99%
表单
powder
SMILES字符串
COc1cc(Br)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8BrNO4/c1-13-7-3-5(9)6(10(11)12)4-8(7)14-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
DGUDEQARXVYDBS-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)