Merck
689610
Sigma-Aldrich
2-溴-4-硝基吡啶
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrN2O2
CAS号:
分子量:
202.99
Beilstein:
120826
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥94.0% (GC)
95%
表单
solid
缺失
≤5% loss on drying
官能团
bromo
nitro
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
InChI key
AFVITJKRFRRQKT-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)