Merck
689254
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-反式-2-(氨甲基)环己醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15NO
分子量:
129.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
方案
≥96.5% (GC)
97%
表单
crystals
光学纯度
enantiomeric excess: ≥97.5%
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NC[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7+/m1/s1
InChI key
JGKFBZBVCAWDFD-RQJHMYQMSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)