Merck
68892
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-哌嗪)-2-(4-吡啶基)醋酸甲酯
technical, ≥90% (HPLC)
别名:
2-(4-Boc-哌嗪)-2-(4-吡啶基)乙酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H25N3O4
分子量:
335.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
等级
technical
方案
≥90% (HPLC)
表单
liquid
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
COC(=O)C(N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)c2ccncc2
InChI
1S/C17H25N3O4/c1-17(2,3)24-16(22)20-11-9-19(10-12-20)14(15(21)23-4)13-5-7-18-8-6-13/h5-8,14H,9-12H2,1-4H3
InChI key
JXZYJTGTWULZIZ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)