等級
produced by BASF
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: copper
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
1500-2100 m2/g
粒度分佈
15.96 μm (D50)
體積密度
0.35 g/cm3
環保替代類別
, Enabling
SMILES 字串
O=C(O[Cu]OC(=O)c1cc2cc(c1)C(=O)O[Cu]OC2=O)c3cc4cc(c3)C(=O)O[Cu]OC4=O
InChI
1S/2C9H6O6.3Cu/c2*10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15;;;/h2*1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);;;/q;;3*+2/p-6
InChI 密鑰
NOSIKKRVQUQXEJ-UHFFFAOYSA-H
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
商品
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.
金属有机骨架(MOF)是多孔晶体材料。MOF由多向有机配体结合的金属离子或簇组成,在网络结构中作为接头。
金属有机骨架是配位聚合物的一部分,代表了大量替代能源应用的一个强大的新工具。通过提供定制的高表面积材料的简单的合成策略可以很容易获得MOF。
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.