Merck
687995
Sigma-Aldrich
1-N-Boc-1-(2-甲氧基乙基)肼
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18N2O3
分子量:
190.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.442
密度
1.007 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COCCN(N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18N2O3/c1-8(2,3)13-7(11)10(9)5-6-12-4/h5-6,9H2,1-4H3
InChI 密鑰
ZPLINMFZMSNOJQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.9 °F - closed cup
閃點(°C)
104.4 °C - closed cup