Merck
687588
Sigma-Aldrich
(S)-1-N-Boc-2-甲基吡咯烷
95%
别名:
(S)-2-甲基四氢吡咯-1-羧酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H19NO2
分子量:
185.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.444
密度
0.962 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-8-6-5-7-11(8)9(12)13-10(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
PPUYUEPZGGATCN-QMMMGPOBSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
180.0 °F - closed cup
閃點(°C)
82.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)