Merck
687359
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH-13C4,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
Fmoc-L-Asparagine-13C4,15N2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C4C15H1815N2O5
分子量:
360.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
方案
95% (CP)
mp
~190 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
质量偏移
M+6
储存温度
2-8°C
2-8°C
SMILES字符串
[15NH2][13C](=O)[13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i9+1,16+1,17+1,18+1,20+1,21+1
InChI key
YUGBZNJSGOBFOV-LMDSVMOMSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)