Merck
68730
Sigma-Aldrich
(4R,5S)-4-甲基-5-苯基-3-丙酰基-2-噁唑烷酮
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H15NO3
CAS号:
分子量:
233.26
Beilstein:
3549741
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D +42±1°, c = 2% in methylene chloride
折射率
n20/D 1.530
密度
1.161 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCC(=O)N1[C@H](C)[C@@H](OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-3-11(15)14-9(2)12(17-13(14)16)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,12H,3H2,1-2H3/t9-,12-/m1/s1
InChI 密鑰
ZMRFZBKROHCLIL-BXKDBHETSA-N
其他說明
丙酸的手性衍生物,用于高对映选择性羟醛反应、烷化反应以及酰化反应
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
D.A. Evans et al.
Topics in Stereochemistry, 13, 1-1 (1982)
D.A. Evans et al.
Journal of the American Chemical Society, 106, 1154-1154 (1984)