方案
97%
表单
solid
mp
145-149 °C
SMILES字符串
COc1cc(O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H12O4/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5,10H,1-3H3
InChI key
VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3