Merck
686999
Sigma-Aldrich
1,4-Diethylbenzene-d14
97 atom % D, 96% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10D14
分子量:
148.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
97 atom % D
方案
96% (CP)
沸点
184 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+14
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
InChI key
DSNHSQKRULAAEI-NFUPRKAOSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
131.0 °F
闪点(°C)
55 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)