Merck
686948
Sigma-Aldrich
5-甲基嘧啶
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N2
CAS号:
分子量:
94.11
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
bp
152-154 °C/760 mmHg
mp
33-37 °C
SMILES 字串
Cc1cncnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
125.0 °F
閃點(°C)
51.67 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)