Merck
686905
Sigma-Aldrich
4-苯基噻吩-2-甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H8O2S
CAS号:
分子量:
204.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
164-170 °C
官能团
carboxylic acid
phenyl
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8O2S/c12-11(13)10-6-9(7-14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
InChI key
DOAFBJFYWLESRS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)