Merck
68648
Sigma-Aldrich
2-(三氟甲基)-DL-苯基甘氨酸
≥98.0%
别名:
(±)-2-氨基-2-[2-(三氟甲基)苯基]乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8F3NO2
分子量:
219.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0%
表单
solid
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
NC(C(O)=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8F3NO2/c10-9(11,12)6-4-2-1-3-5(6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)
InChI key
WSMXFJGWNKBPHC-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)