Merck
686158
Sigma-Aldrich
4-(4-溴苯基)-2-巯基噻唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6BrNS2
CAS号:
分子量:
272.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
220-224 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Sc1nc(cs1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H6BrNS2/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(12)11-8/h1-5H,(H,11,12)
InChI key
QNNMMIMBOFCDQK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)