Merck
685909
Sigma-Aldrich
叔丁基-4-(2-羟乙基)哌嗪-1-羧酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H22N2O3
CAS号:
分子量:
230.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
38-42 °C
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CCO)CC1
InChI
1S/C11H22N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-6-4-12(5-7-13)8-9-14/h14H,4-9H2,1-3H3
InChI key
VRXIOAYUQIITBU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)