Merck
685348
Sigma-Aldrich
N-Boc-吲哚啉-7-羧酸
90%
别名:
1-(叔丁氧羰基)吲哚啉-7-羧酸, 2,3-二氢-吲哚-1,7-二羧酸 1-叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17NO4
分子量:
263.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
形狀
solid
mp
182 °C (dec.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cccc(C(O)=O)c12
InChI
1S/C14H17NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-8-7-9-5-4-6-10(11(9)15)12(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
應用
基于吲哚啉的天然产物合成中的有用起始物质。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Heterocycles, 34, 1031-1031 (1992)