About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8BNO2
CAS号:
分子量:
160.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
287-305 °C
官能基
nitrile
SMILES 字串
Cc1cc(ccc1B(O)O)C#N
InChI
1S/C8H8BNO2/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9(11)12/h2-4,11-12H,1H3
InChI 密鑰
RGCVYEOTYJCNOS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含不定量的酸酐。
應用
Reactant involved in:
- Reactions with (cyanomethylphenyl)boronic acid
- Synthesis of oligo-boronic acid receptors with improved structural and electronic properties
- Syntesis of aminoalkoxybiphenylnitriles for use as histamine-3 receptor ligands
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3