Merck
684708
Sigma-Aldrich
4-(Z-氨基)环己醇
97%
别名:
((4-羟基环己基)氨基甲酸苄酯), (Cbz-氨基)-4-羟基环己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H19NO3
CAS号:
分子量:
249.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
161-165 °C
官能团
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES字符串
OC1CCC(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13,16H,6-10H2,(H,15,17)
InChI key
JNPBKQOVSMBPGE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)