About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7F3O2
CAS号:
分子量:
156.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
66-71 °C
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
CC(C)(C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H7F3O2/c1-4(2,3(9)10)5(6,7)8/h1-2H3,(H,9,10)
InChI key
VMFSJVUPIXOCFO-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter