About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H20O2Si
CAS号:
分子量:
188.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
98%
表单
liquid
旋光性
[α]22/D +6.5°, neat
折射率
n20/D 1.4320
沸点
197-199 °C/760 mmHg
密度
0.890 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-8-6-10-8/h8H,6-7H2,1-5H3/t8-/m0/s1
InChI key
YANSSVVGZPNSKD-QMMMGPOBSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
165.0 °F - closed cup
闪点(°C)
73.89 °C - closed cup