Merck
684244
Sigma-Aldrich
2-氨基异丁酸-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H215NC(CH3)2COOH
分子量:
104.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % 15N
方案
98% (CP)
表单
solid
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CC(C)([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,5)3(6)7/h5H2,1-2H3,(H,6,7)/i5+1
InChI key
FUOOLUPWFVMBKG-HOSYLAQJSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)